Learn More
Acetato de gadolinio(III) hidrato, cristalino blanco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Gadolinium(III) acetate hydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (REO) |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.39 (Anhydrous) |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Show More |
Safety and Handling
- Gadolinium(III) acetate hydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Gadolinium(III) acetate hydrate