Learn More
Acetato de gadolinio(III) hidrato, cristalino blanco, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339399 5 g 5 g
11349399 25 g 25 g
11329399 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11339399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089158.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100587-93-7 | C6H9GdO6 | 334.38 g/mol
Gadolinium(III) acetate hydrate is used as a laboratory reagent, catalysts, optical glasses, structural ceramics, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100587-93-7
Fórmula molecular C6H9GdO6
Peso molecular (g/mol) 334.38
Número MDL MFCD00150116
Clave InChI LYQGMALGKYWNIU-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC gadolinium(3+) triacetate
SMILES [Gd+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Gadolinium(III) acetate hydrate
Color Blanco
Forma física Crystals
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (REO)
Densidad 1.611
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.39 (Anhydrous)