missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GAD2/GAD65 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18735333 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18735333 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18735333 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP133284

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

GAD2/GAD65 Polyclonal specifically detects GAD2/GAD65 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GAD2/GAD65
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Dilución Western Blot 1:1000-1:10000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Alias de gen EC 4.1.1, EC 4.1.1.15, GAD-65, GAD65MGC161605, glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain, 65kDa), Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), MGC161607,65 kDa glutamic acid decarboxylase
Símbolos de los genes GAD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human GAD65. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 65 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Especies diana Human, Mouse
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.