Descripción
GAD1/GAD67 Monoclonal specifically detects GAD1/GAD67 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GAD1/GAD67 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL2919 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.2), 40% Glycerol |
| N.º de referencia del gen | Q99259 |
| Alias de gen | 67kD), EC 4.1.1, FLJ45882, GAD25, glutamate decarboxylase 1 (brain, 67kDa), Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |