Descripción
GABA-AR alpha 3 Polyclonal specifically detects GABA-AR alpha 3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GABA-AR alpha 3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P34903 |
| Alias de gen | GABA(A) receptor subunit alpha-3, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 3, gamma-aminobutyric acid receptor subunit alpha-3, gamma-animobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 3, MGC33793 |
| Símbolos de los genes | GABRA3 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only