Learn More
GABA-A R gamma 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
GABA-A R gamma 1 Polyclonal specifically detects GABA-A R gamma 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GABA-A R gamma 1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | DKFZp686H2042, GABA(A) receptor subunit gamma-1, gamma-1 polypeptide, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 1, gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-1, MGC33838 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-260 of human GABA-A R gamma 1 (NP_775807.2). |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Cantidad | 20 μL |
| Mostrar más |