missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GABA-A R gamma 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18045034 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18045034 100 μL 100 microlitros
18368754 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18045034 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP303553100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

GABA-A R gamma 1 Polyclonal specifically detects GABA-A R gamma 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GABA-A R gamma 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen DKFZp686H2042, GABA(A) receptor subunit gamma-1, gamma-1 polypeptide, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, gamma 1, gamma-aminobutyric acid receptor subunit gamma-1, MGC33838
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-260 of human GABA-A R gamma 1 (NP_775807.2).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2565
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.