Learn More
asecos™ Armario para cilindros de gas tipo 90 G-ULTIMATE-90
BIOPHARMA
Código de producto. 15121866 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Configuración:
1 Equipamiento interior de confort Cilindros de gas
1 Equipamiento interior estándar Cilindros de gas
Capacidad portante:
1 cilindro de gas de 50 L o 2 cilindros de gas de 10 L
2 cilindros de gas de 50 L
4 cilindros de gas de 50 L o 8 cilindros de gas de 10 L
4 cilindros de gas de 50 l o 7 cilindros de gas de 10 l
Hasta 2 cilindros de gas de 50 L
Hasta 3 cilindros de gas de 50 L
Hasta 4 cilindros de gas de 50 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Configuración Capacidad portante Tamaño de la unidad
15121866 1 Equipamiento interior estándar Cilindros de gas 2 cilindros de gas de 50 L 1 PCS
13473847 1 Equipamiento interior de confort Cilindros de gas 4 cilindros de gas de 50 L o 8 cilindros de gas de 10 L cada uno
15150127 1 Equipamiento interior estándar Cilindros de gas 1 cilindro de gas de 50 L o 2 cilindros de gas de 10 L cada uno
15915736 1 Equipamiento interior estándar Cilindros de gas Hasta 2 cilindros de gas de 50 L cada uno
15150117 1 Equipamiento interior estándar Cilindros de gas Hasta 3 cilindros de gas de 50 L 1 PCS
15140147 1 Equipamiento interior estándar Cilindros de gas Hasta 4 cilindros de gas de 50 L 1 PCS
15185564 1 Equipamiento interior estándar Cilindros de gas 4 cilindros de gas de 50 L o 8 cilindros de gas de 10 L 1 PCS
15965726 1 Equipamiento interior de confort Cilindros de gas 1 cilindro de gas de 50 L o 2 cilindros de gas de 10 L cada uno
13443867 1 Equipamiento interior de confort Cilindros de gas Hasta 3 cilindros de gas de 50 L cada uno
13463837 1 Equipamiento interior de confort Cilindros de gas 4 cilindros de gas de 50 l o 7 cilindros de gas de 10 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Solo para uso en interiores
Código de producto. 15121866 Proveedor asecos™ N.º de proveedor 3067800130682
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Solo para uso en interiores
Equipado con cilindros de gas
  • Almacenamiento seguro y autorizado de gases tóxicos o inflamables en zonas de trabajo
  • Construcción robusta y larga duración: cuerpo de chapa de acero con recubrimiento en polvo
  • No se permite el uso no autorizado: Puertas bloqueables con cilindro de perfil (posibilidad de integración en un sistema de cierre existente)
  • Fácil alineación: ayudas de ajuste para compensar desniveles del suelo
  • Fácil montaje de tuberías de conexión y accesorios de gas: Gran altura interior (1890 mm), muchas posibilidades de paso en la parte superior del armario
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para la conexión (DN 75) a un extractor técnico, ventilación uniforme dentro del armario
  • Probado y certificado: según los principios GS más estrictos
  • Certificados
    • Resistencia al fuego de 90 minutos
    • Tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2
    • Conformidad con EN 16121/16122
    • Certificado GS
    • Conformidad CE
Garantía
Cinco años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-2, conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS, conformidad CE
Configuración 1 Equipamiento interior estándar Cilindros de gas
Fondo exterior (métrico) 615 mm
Fondo interior (métrico) 425 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 425 × 477 × 1858 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 598 × 2050 mm
Modelo de puerta Abatible, Con bisagras hacia la izquierda
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento seguro y homologado de gases inflamables o tóxicos en áreas de trabajo para hasta 2 cilindros de gas de 50 L
Altura exterior (métrico) 2050 mm
Altura (métrico) interior 1858 mm
Capacidad portante 2 cilindros de gas de 50 L
Modelo G90.205.060.2F
N.º de puertas 1
Revestimiento de superficie Liso con revestimiento en polvo
Anchura exterior (métrico) 598 mm
Anchura (métrico) interior 477 mm
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 24,21 in
Altura exterior (imperial) 80,71 in
Material Acero
Tipo de producto Gabinete para cilindros de gas
Anchura (imperial) exterior 23,54 in