missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

G-CSF Antibody (67604), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18628043 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18628043 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18628043 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB414F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

G-CSF Monoclonal antibody specifically detects G-CSF in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno G-CSF
Aplicaciones Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Clasificación Monoclonal
Clon 67604
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair)
Formulación PBS
Alias de gen C17orf33, chromosome 17 open reading frame 33, colony stimulating factor 3 (granulocyte), CSF3OS, filgrastim, G-CSF, GCSFlenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, Lenograstim, MGC45931, pluripoietin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse G-CSF, Val31-Ala208, Accession # P09920
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1440
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.