missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FYB/ADAP/SLAP130 Antibody (460107), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588167 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588167 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588167 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB38571MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FYB/ADAP/SLAP130 Monoclonal antibody specifically detects FYB/ADAP/SLAP130 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FYB/ADAP/SLAP130
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 460107
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ADAP, Adhesion and degranulation promoting adaptor protein, adhesion and degranulation-promoting adaptor protein, FYB-120/130SLAP-130FYN-binding protein (FYB-120/130), FYN binding protein, FYN-binding protein, FYN-T-binding protein, p120/p130, PRO0823, SLAP130, SLP-76-associated phosphoprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human FYB/ADAP/SLAP130, Ala2-Gly274, Accession # O15117
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2533
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.