Learn More
Fisher Chemical™ Solución Funhsin
BIOPHARMA
Código de producto. 12950424 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
12950424 100 ml 100 ml
1 options
Código de producto. 12950424 Proveedor Fisher Chemical™ N.º de proveedor RP 087 100
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Tipo de solución Decolorado
Tipo Solución Funhsin
Cantidad 100 ml
Tipo de empaquetado Frasco
Concentración 10 μg/ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Decolorised Fuchsin solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, C.I. basic red 9