Learn More
Fulvestrant 17-Cetona, TRC
Código de producto. 30006050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006050 10 mg 10 miligramos
30004728 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86253510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 403656-89-3
Fórmula molecular C32H45F5O3S
Peso molecular (g/mol) 604.75
Sinónimo (7α)-3-Hydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-17-one;
Nombre IUPAC (7R,8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfinil)nonilo]-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-one
SMILES OC1=CC(C[C@@H](CCCCCCCCCS(CCCC(F)(F)C(F)(F)F)=O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CCC4=O)=C3C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fulvestrant 17-Ketone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H45F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-27,29,38H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,29-,30+,41?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 604.301