CAS RN 403656-89-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fulvestrant 17-Cetona, TRC
CAS: 403656-89-3 Fórmula molecular: C32H45F5O3S Peso molecular (g/mol): 604.75 Sinónimo: (7α)-3-Hydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-17-one; Nombre IUPAC: (7R,8R,9S,13S,14S)-3-hidroxi-13-metil-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfinil)nonilo]-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantra-17-one SMILES: OC1=CC(C[C@@H](CCCCCCCCCS(CCCC(F)(F)C(F)(F)F)=O)[C@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CCC4=O)=C3C=C1