Learn More
Fullereno, nanotubo, multipared, 20 nm DE, 5-20 micrómetros, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fullerene |
| Nombre de nota | Nanotube, multi-walled, 20nm OD, 5 to 20 micron long |
| Color | Negro |
| Tamaño de malla | −270 Mesh |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN1325 |
| Forma física | – 270 Polvo de malla |