Learn More
Fullereno, nanotubo, multipared, 20 nm DE, 5-20 micrómetros, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330498 50 mg 50 miligramos
11340498 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11330498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043839.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 308068-56-6 | CH4 | 16.043 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308068-56-6
Fórmula molecular CH4
Peso molecular (g/mol) 16.043
Número MDL MFCD00133992
Clave InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Nombre IUPAC metano
SMILES C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fullerene
Nombre de nota Nanotube, multi-walled, 20nm OD, 5 to 20 micron long
Color Negro
Tamaño de malla −270 Mesh
Cantidad 50 mg
Número UN UN1325
Forma física – 270 Polvo de malla