Learn More
Fullereno, buckytubo/nanotubo, pared simple, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455230 0.25 g 0.25 g
11465230 1 g 1 g
11475230 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044508.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 308068-56-6 | CH4 | 16.043 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 308068-56-6
Fórmula molecular CH4
Peso molecular (g/mol) 16.043
Número MDL MFCD00282904
Clave InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Nombre IUPAC metano
SMILES C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fullerene
Nombre de nota Buckytube/nanotube, single walled
Color Negro
Cantidad 0.25 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad It is miscible,can be diluted with water. Soluble in benzene,toluene.
Forma física Polvo