Learn More
Fullereno, buckytubo/nanotubo, pared simple, > 60 % SWNT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Dimensione della confezione:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
11405220 0.5 g 0.50 g
11415220 0.1 g 0.10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11405220 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044501.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 308068-56-6 | Molecular Formula: CH4 | Molecular Weight: 16.043 g/mol
Fullerene, buckytube/nanotube is used for several biomedical applications including the design of high-performance MRI contrast agents, X-Ray imaging contrast agents, photodynamic therapy and drug and gene delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 308068-56-6
Fórmula molecular CH4
Peso molecular (g/mol) 16.043
Número MDL MFCD00282904
Clave InChI VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl hydride, marsh gas, biogas, fire damp, r 50 refrigerant, methan, metano, hsdb 167, in gaseus state, tetrahydridocarbon
PubChem CID 297
ChEBI CHEBI:16183
Nombre IUPAC metano
SMILES C
Specifica
Nombre del producto químico o material Fullerene
Nombre de nota Buckytube/nanotube, single walled, >60% SWNT
Color Negro
Cantidad 0.5 g
Número UN UN1325
Información de solubilidad Soluble in benzene,toluene and chloroform.
Forma física Polvo
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.