Descripción
- Accesorio
- Vista completa
- Vidrio (4 capas)
- Intervalo de temperatura: hasta 250 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UN110 |
| Temperatura (métrico) | 250 °C (máx.) |
| Tipo | Puerta de visión completa |
| Material | Vidrio |