Learn More
CleanSpace™ Máscara facial completa interior orinasal para conjunto de respirador purificador de aire eléctrico
Código de producto. 15940092 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15940092 Medio/grande cada uno
15920092 Pequeño cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15940092 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor PAF1027
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
La máscara facial completa orinasal CleanSpace™ está diseñada para utilizarse con la máscara facial completa CleanSpace™ y está fabricada de silicona y policarbonato.
  • Se utiliza con la revolucionaria máscara facial completa CleanSpace™
  • Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
  • Permite la transpiración y evita el empañamiento
  • Fácil de lavar, secado rápido
  • Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
  • Fácil y rápido de cambiar
  • Limpieza: Se puede lavar a máquina o en agua tibia con jabón. No utilice disolventes (trementina o acetona), agua caliente, blanqueadores o agentes químicos
Specifications
Certificaciones/conformidad AS/NZS1716: Gran resistencia a impactos 2012, AS/NZS 1337.1:2010
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 12942
Certificaciones (EN) EN 12942
Tipo de producto Solo máscara facial completa de PAPR
Tamaño Medio/grande
Modelo de máscara/cabeza Solo máscara facial completa con respirador purificador de aire eléctrico
Para utilizar con (aplicación) Soldadura, fabricación con madera, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda
Para utilizar con (equipo) PAF-1014, PAF-1106
Modelo PAF-1027
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre - 10 °C y 55 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 x 110 x 90 mm
Peso (métrico) 6,5 g