Learn More
CleanSpace™ Technology Máscara facial completa con válvula de exhalación
Tienda CleanSpace Technology ProductosDescripción
- Diseñado para su uso con los respiradores purificadores de aire eléctricos CleanSpace Ultra (PAF-0070) y CleanSpace EX (PAF-0060)
- Es adecuado para trabajos pesados y a largo plazo o para estar expuesto
- La máscara facial completa tiene presión positiva gracias a un sello de visor exterior de silicona y la máscara interior orinasal de silicona (PAF-1022, PAF-1027) para una protección respiratoria superior
- Visor de policarbonato moldeado; sello facial de silicona y almohadilla de máscara orinasal interior. Clips de máscara de nylon; diafragma para hablar Mylar. Arnés de caucho EPDM; carcasa de la válvula de exhalación de polipropileno reforzado frente a impactos; juntas tóricas de silicona
- Para limpiar: Agua tibia y detergente suave (pH neutro, de 6 a 8). No utilice disolventes (trementina o acetona), agua caliente, blanqueadores o agentes químicos
- Cuenta con el revolucionario CleanSpace PAPR: ligero de peso, sin mangueras ni cinturones
- Visor panorámico amplio
- Revestimiento resistente a los arañazos y disolventes
- Adecuado para largos períodos de desgaste
- El flujo de aire de presión positiva y la máscara orinasal interna evitan el empañamiento
- Respiración fácil y sin resistencia incluso durante esfuerzos pesados
- El diseño de silicona del sello del visor se ajusta a la cara para una protección y comodidad óptimas
- La máscara orinasal interior tiene un diseño de cierre con clip que hace fácil su extracción para la limpieza
- Diafragma para hablar Mylar para una comunicación clara durante el trabajo
- Materiales resistentes al envejecimiento
- Las pruebas PortaCount están disponibles para pruebas cuantitativas de ajuste de máscara
- Kit de gafas: Se ajusta completamente para todos los tamaños de cara, los marcos son anchos para adaptarse a lentes grandes para lograr una visión periférica; diseñado para mantenerse estable durante la actividad intensa
- Extraíble: Protección de visor contra arañazos
- Diseñado específicamente para su uso en operaciones de descontaminación, especialmente cuando se requiere una ducha; en usos a largo plazo en áreas que requieren niveles muy altos de protección; y en tareas para las que se requiere protección ocular
- La máscara facial completa también se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, como: soldadura, trabajos en madera, fabricación, fundición, construcción, plantas de reciclaje, servicios de emergencia, minería, agricultura, plantas de procesamiento, molienda
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012, EN 12942, IEC 60529 IP-66, AS / NZS 1337.1:2010 Poliestireno de alto impacto |
| Desechables | Reutilizables |
| Tipo de producto | Máscara de repuesto |
| Para utilizar con (equipo) | PAF-1014, PAF-1106 |
| Modelo | PAF-1019 |
| Requisitos de almacenamiento | Conservar entre -10 °C y +55 °C. |
| Peso (métrico) | 700 g |