Learn More
EKASTU Safety Máscara facial completa
Código de producto. 10077850
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
C 607/F (clase 3); 2 válvulas de exhalación
C 607/silicona (clase 2); 1 válvula de exhalación
SFERA (clase 3); 1 válvula de exhalación
SFERA/silicona (clase 3); 2 válvulas de exhalación
Color:
Amarillo
Negro
Material (protector facial):
EPDM
Silicona
Material (lente):
Policarbonato
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Color Material (protector facial) Material (lente)
10077850 C 607/F (clase 3); 2 válvulas de exhalación Negro EPDM Policarbonato
10743923 SFERA/silicona (clase 3); 2 válvulas de exhalación Amarillo Silicona Policarbonato
10117030 SFERA (clase 3); 1 válvula de exhalación Negro EPDM Policarbonato
10581412 C 607/silicona (clase 2); 1 válvula de exhalación Amarillo Silicona Policarbonato
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10077850 Proveedor EKASTU Safety N.º de proveedor 466607
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
EKASTU Máscara completa con visera de policarbonato antivaho, antirreflejos y sin distorsiones, con amplio campo de visión.
Especificaciones:
  • Diafragma de voz incorporado
  • La excelente transmisión de voz permite el uso de megáfonos, teléfonos y radios bidireccionales.
  • El tamaño universal permite que la máscara se ajuste firmemente, pero sin presión, independientemente de la forma del rostro.
  • Las válvulas de exhalación con precámara de válvula de exhalación dan como resultado una baja resistencia a la exhalación y evitan que medios peligrosos penetren en el interior de la máscara.
  • La máscara interior está equipada con 2 válvulas de retención para reducir el volumen libre y evitar que el protector de la visera se empañe.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN EN 136
Tipo de conexión Rosca estándar DIN EN 148-1
Descripción C 607/F (clase 3); 2 válvulas de exhalación
Color Negro
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Máscara facial completa
Tamaño Talla única
Tipo de máscara Antiempañante, antirreflejos y sin distorsión.
Para utilizar con (equipo) En combinación con filtro respiratorio (rosca estándar DIN EN 148-1)
Tipo de lente Visor
Material (protector facial) EPDM
Material (lente) Policarbonato
Peso (métrico) Aprox. 565 gramos