Learn More
CleanSpace™ Máscara facial completa con respirador purificador de aire eléctrico
Código de producto. 15980092 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15980092 Pequeño cada uno
15940082 Medio/grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15980092 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor PAF1106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.41€
    259.00€ / paquete de 1
    Ahorro 75.41€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
La máscara facial completa es adecuada para trabajos pesados y exposiciones de larga duración. Diseñado para su uso con los sistemas de respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace™ Ultra y EX.
  • Se utiliza con el revolucionario™ CleanSpace PAPR: ligero, sin mangueras ni correas
  • Visor panorámico amplio
  • Revestimiento resistente a los arañazos y disolventes
  • Adecuado para largos períodos de desgaste
  • El flujo de aire de presión positiva y la máscara orinasal interna evitan el empañamiento
  • Respiración fácil y sin resistencia incluso durante esfuerzos pesados
  • El diseño de silicona del sello del visor se ajusta a la cara para una protección y comodidad óptimas.
  • La máscara orinasal interior tiene un diseño de cierre con clip que hace fácil su extracción para la limpieza
  • Mylar diafragma fonador para una comunicación clara en el trabajo
  • Materiales resistentes al envejecimiento
  • PortaCount Pruebas habilitadas para pruebas cuantitativas de ajuste de mascarilla (se vende por separado)
  • Kit de gafas: totalmente ajustable para todos los tamaños de rostro, marcos anchos para adaptarse a lentes grandes para visión periférica; estabilidad diseñada durante actividad vigorosa (se vende por separado)
  • Tear-Offs: Protección de la visera contra rayones (Se vende por separado)
  • Visera de policarbonato moldeado duro; Sello facial de silicona y almohadilla para mascarilla urinaria interior. Nylon clips de máscara; Mylar diafragma fonador. Arnés de caucho EPDM; carcasa de la válvula de exhalación de polipropileno reforzado frente a impactos; juntas tóricas de silicona
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS1716: 2012
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 12942
Tipo de producto Solo máscara facial completa de PAPR
Tamaño Pequeño
Modelo de máscara/cabeza Solo máscara facial completa con respirador purificador de aire eléctrico
Para utilizar con (equipo) PAF-1070
Modelo PAF-1106
Requisitos de almacenamiento Almacenar entre - 10 °C y 55 °C