missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fucosyltransferase 3/FUT3 Antibody (SPM194), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18170379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18170379 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18170379 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247928AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fucosyltransferase 3/FUT3 Monoclonal specifically detects Fucosyltransferase 3/FUT3 in Human, Guinea Pig samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fucosyltransferase 3/FUT3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon SPM194
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Símbolos de los genes FUT3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mucin isolated from a human ovarian cyst fluid (Uniprot: P21217)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2525.0
Especificidad de la prueba The Lewis histo-blood group system comprises a set of fucosylated glycosphingolipids that are synthesized by exocrine epithelial cells and circulate in body fluids. The glycosphingolipids function in embryogenesis, tissue differentiation, tumor metastasis, inflammation, and bacterial adhesion. They are secondarily absorbed to red blood cells giving rise to their Lewis phenotype. This gene is a member of the fucosyltransferase family, which catalyzes the addition of fucose to precursor polysaccharides in the last step of Lewis antigen biosynthesis. It encodes an enzyme with alpha(1,3)-fucosyltransferase and alpha(1,4)-fucosyltransferase activities. Lewis blood group antigens are carbohydrate moieties structurally integrated in mucous secretions. Lewis antigen system alterations have been described in gastric carcinoma and associated lesions. Anomalous expression of Lewis B antigen has been found in some non-secretory gastric carcinomas and colorectal cancers.
Especies diana Human, Guinea Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.