Learn More
(-)-Fucose, MedChemExpress
Código de producto. 16439166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439166 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1480
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress (-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
(-)-Fucose is classified as a member of the hexoses, plays a role in A and B blood group antigen substructure determination, selectin-mediated leukocyte-endothelial adhesion, and host-microbe interactions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Fucose
CAS 2438-80-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H12O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo 6-Desoxygalactose L-(-)-Fucose L-Galactomethylose
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (609.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C)O)O)O)O
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation