Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Línea de productos | Novus |
| Objetivo | FUBP3 |
| Sinónimo | far upstream element (FUSE) binding protein 3, far upstream element-binding protein 3, FBP3, FLJ25229, FUSE-binding protein 3 |
| Símbolo de gen | FUBP3 |