Descripción
FTO Monoclonal antibody specifically detects FTO in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FTO |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | FT86-4 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | alpha-ketoglutarate-dependent dioxygenase FTO, EC 1.14.11.-, fat mass and obesity associated, Fat mass and obesity-associated protein, KIAA1752protein fto, MGC5149 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human FTO. |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Mostrar más |