Learn More
FTBMT, MedChemExpress
Código de producto. 16499976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499976 50 mg 50 miligramos
16483568 10 mg 10 miligramos
16472776 25 mg 25 miligramos
16426297 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101787
MedChemExpress FTBMT is a selective GPR52 agonist with an EC50 of 75 nM. FTBMT has antipsychotic and procognitive properties.
FTBMT is a selective GPR52 agonist with an EC50 of 75 nM. FTBMT has antipsychotic and procognitive properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FTBMT
CAS 1358575-02-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16F4N4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (127.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=CC=C(N2C(C)=NC(CC3=CC(C(F)(F)F)=CC(F)=C3)=N2)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 392.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.35
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation