Learn More
FSHR Antibody (6E8.2F5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18786353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18786353 0.1 mg 0.10 miligramo
18770194 0.025 mg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 18786353
Marca: Novus Biologicals NBP236489
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
FSHR Monoclonal specifically detects FSHR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FSHR
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 6E8.2F5
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2-3 ug/ml, Immunohistochemistry 2-5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 2-5 ug/ml
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P23945
Alias de gen follicle stimulating hormone receptor, follicle-stimulating hormone receptor, Follitropin receptor, FSH receptor, FSH-R, LGR1FSHRO, MGC141667, MGC141668, ODG1
Símbolos de los genes FSHR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide made to the human FSH R protein sequence (between residues 1-200). [Swiss-Prot P23945]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2492
Especificidad de la prueba Immunogen's sequence similarity with other species: Chicken and Duck (73%), Xenopus (71%).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only