missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Frizzled-5 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30650968 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30650968 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30650968 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF1617J

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Frizzled-5 Polyclonal antibody specifically detects Frizzled-5 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Frizzled-5
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C2orf31, chromosome 2 open reading frame 31, DKFZP434E2135, frizzled (Drosophila) homolog 5, frizzled homolog 5 (Drosophila), frizzled-5, Fz-5, FzE5, HFZ5, MGC129692, seven-transmembrane receptor frizzled-5, Wnt receptor
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Frizzled-5, Ala27-Pro167, Accession # AAC50385
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7855
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.