Descripción
Frizzled-1 Monoclonal specifically detects Frizzled-1 in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Frizzled-1 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 162531 |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | DKFZp564G072, FLJ95923, frizzled family receptor 1, frizzled homolog 1, frizzled, Drosophila, homolog of, 1, frizzled-1, fz-1, fzE1, hFz1, seven transmembrane spanning receptor, Wnt receptor |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Frizzled-1, Gln72-His248 (Met122Ile), Accession # O70421 |
| Mostrar más |