Learn More
Vileda Professional™ Carro portacubos CE
Descripción
Los carros son de acero inoxidable electropulido con conexiones herméticas y soldaduras lisas. Esto garantiza un excelente control biológico y al mismo tiempo es fácil de limpiar y totalmente esterilizable en autoclave. Los carros ofrecen amplio espacio para todos los utensilios necesarios para una limpieza eficaz y son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades exactas con accesorios opcionales.
- Dos soportes de acero inoxidable para mangos de trapeador
- Barra de soporte para escurridor Duo Press (se vende por separado) o tamiz Dip-N-Go (se vende por separado), placa de soporte (se vende por separado) y escurridores industriales de uso común
- Los soportes de marco permiten almacenar trapeadores de varios tamaños
- Estación de trabajo del área trasera
- Extensión de tercer cubo disponible que convierte el sistema de cubo doble en un sistema de cubo triple (se vende por separado)
- Ruedas para salas blancas extremadamente silenciosas y esterilizables en autoclave
- Electropulido para una superficie libre de contaminación.
- Sistema codificado por colores dentro de cajas, baldes y manijas (todos los accesorios se venden por separado)
Certifications
ISO Clase 5.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Carro de cubo doble |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Gris |
| Dimensiones | 77 x 71 x 95 cm (30,3 x 28 x 37,4 in) |
| Para utilizar con (aplicación) | ISO 5, LAR, producción, laboratorio |
| Para utilizar con (equipo) | Vileda Tamiz Dip-N-Go Professional-FHP CE, placa de soporte para el tamiz CE Dip-N-Go, cubo de 25L de aproximadamente 25L con clips de codificación por colores y extensión de cubo |