Learn More
Vileda Professional™ CE Dip-N-Go Sieve
Descripción
- Para usar cuando se necesitan tiempos de desinfección elevados o no se requiere escurrido profundo
- Se puede utilizar con el carro preparado CE o con el carro con sistemas de cubo CE.
- Acero inoxidable
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | CE Dip-N-Go Sieve |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Gris |
| Dimensiones | 21 x 7 x 2 in. (54 x 17 x 5 cm) |
| Para utilizar con (equipo) | Carro portacubos CE |