Learn More
Vileda Professional™ Roll-O-Matic™ Fregonas autoexprimibles
Product Code. 17892496
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Dimensiones:
48 x 10 in
48 x 14 in
De 58,5 a 76,25 x 14 in
missing translation for 'unitSize':
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Dimensiones missing translation for 'unitSize'
17892496 Acero inoxidable 48 x 10 in cada uno
17832456 Acero inoxidable 48 x 14 in cada uno
17852456 Aluminio De 58,5 a 76,25 x 14 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17892496 missing translation for 'mfr' Vileda Professional™ missing translation for 'supplierNo' 118549
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Adecuado para todos los entornos controlados.
  • Fregona con escurridor incorporado
  • Escurridor integrado en el mango, lo que elimina la necesidad de un escurridor costoso y voluminoso.
  • Los componentes mejorados eliminan los bordes afilados y proporcionan una excelente retención de recarga
  • Se adapta a toda la tecnología original y avanzada. Roll-O-Matic recargas aprobadas
  • Agarre ergonómico
Specifications
Dimensiones 48 x 10 in
Tipo de producto Mopas
Tipo de cabezal Cabezal de trapeador de esponja, recto
Color Azul
Longitud (imperial) 48 in
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (imperial) 10 in
Incluye Escurridor integrado en el mango
Para utilizar con (equipo) Trapeadores autoexprimibles Roll-O-matic para salas blancas
Para utilizar con (aplicación) Para uso en pisos, paredes y techos en entornos de salas blancas. Ideal para la técnica de limpieza de tirar y levantar.
Material Acero inoxidable