Learn More
Vileda Professional™ CleanTech™ Trapeador laminado de microfibra Duo, no estéril
Código de producto. 17842506
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
17842506 No estéril paquete de 50
1 options
Código de producto. 17842506 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 141886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00€
    1194.12€ / paquete de 50
    Ahorro 205.88€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para limpiar/desinfectar suelos, paredes y techos. Vileda Professional CleanTech Los trapeadores laminados de microfibra Duo, no estériles, están diseñados para usarse en salas blancas de hasta clase ISO 5/GMP A y B/FED209D Clase 100.
  • Espuma laminada de microfibra para salas blancas
  • Doble cara para una limpieza y desinfección eficaz.
  • Técnicas de laminación sin adhesivo utilizadas para evitar contaminación adicional de los productos.
  • Adecuado para cubos y métodos pre-preparados.
  • Reducción de bacterias comprobada del 99,99%
Especificaciones
Tipo de producto Fregona de esponja para salas blancas
Color Azul
Esterilidad No estéril
Tamaño 50 cm
Para utilizar con (equipo) Mango telescópico, marco para trapeador Swep Duo Plus, mangos telescópicos con código de colores, mangos telescópicos Evolution
Para utilizar con (aplicación) Pisos, Paredes y Techos, ISO 5, LAR, Producción, Laboratorios
Material Espuma laminada de microfibra