Learn More
Vileda Professional™ Escobilla de goma para salas blancas con pivote
Código de producto. 17822486
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
20 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
17822486 20 in paquete de 10
1 options
Código de producto. 17822486 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 119935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    334.09€ / paquete de 10
    Ahorro 25.91€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Gira 360 grados permitiendo un rango completo de movimiento.
  • Úselo en pisos y paredes después de aplicar desinfectante.
  • Los derrames de la escobilla de goma se dirigen al desagüe en entornos controlados
  • Puede esterilizarse en autoclave y exponerse a esterilización con rayos gamma o EtO.
  • Úselo con el mango extensible FHP n.° 119966
Especificaciones
Tipo de producto Escobilla de goma giratoria
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de salas blancas
Longitud (imperial) 20 in