Learn More
Vileda Professional™ Accesorios para carros CE: Media bandeja de soporte para carros
Código de producto. 17822466
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17822466 Gris paquete de 5
1 options
Código de producto. 17822466 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 120783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.00€
    84.20€ / paquete de 5
    Ahorro 10.80€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para utilizar con el carro preparado CE.
  • Para uso en el carro preparado CE
  • Almacena dos cubos de 6 l o una caja preparada previamente.
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Media bandeja de soporte para carrito
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Gris
Dimensiones 39 x 28 x 6 cm (15,5 x 11 x 2,5 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza general
Para utilizar con (equipo) Carro preparado CE
Cantidad 5/Cs.