Learn More
Vileda Professional™ Placa de soporte de tamiz CE
Código de producto. 17892486
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17892486 Gris cada uno
1 options
Código de producto. 17892486 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 143776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    187.00€ / paquete de 1
    Ahorro 25.00€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
¡Los carros cumplen con los más altos estándares de sala limpia! La gama de carros CE ha sido específicamente diseñada y desarrollada para su uso en entornos controlados donde se necesita el máximo control de la contaminación.
  • Para usar con el tamiz CE Dip-N-Go para el carro de preparación previa CE
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Placa de soporte de tamiz CE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gris
Dimensiones 55 x 17 x 8 cm (22 x 7 x 3 in)
Para utilizar con (equipo) Carro de preparación CE con tamiz Dip-N-Go CE