Learn More
Vileda Professional™ Tapa de cubo con carro CE de 6 l
Código de producto. 17872456
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17872456 Gris paquete de 12
1 options
Código de producto. 17872456 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 125948
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    111.90€ / paquete de 12
    Ahorro 6.10€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Para usar con cubo de 6L
  • Tamaño: 16 x 12 x 35 in. (39 x 30 x 89 cm)
  • Gris
  • 12/paq.
Specifications
Tipo de producto Tapa de cubo, 6L
Color Gris
Para utilizar con (equipo) Cubo de 6 litros