Learn More
Vileda Professional™ CE Barredora y Pan™
Código de producto. 17872476
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Recogedor abierto
Sweeper con espátula limpiacristales y recogedor
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
17872476 Sweeper con espátula limpiacristales y recogedor paquete de 5
17862476 Recogedor abierto paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17872476 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 119908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    155.96€ / paquete de 5
    Ahorro 21.04€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
La barredora CE y Pan™ Es ideal para la eliminación de líquidos de forma ergonómica y eficiente. El sistema es higiénico, ligero y flexible. Perfecto para condiciones secas o húmedas.
  • Barra los vidrios rotos en su sala limpia de manera rápida y sencilla
  • No es necesario cambiar los guantes cuando se cae un objeto al suelo
  • Evita que los trabajadores toquen el suelo dentro del entorno controlado.
  • Se puede rociar o limpiar con desinfectantes comunes.
  • Se levanta fácilmente para guardarlo o se puede colgar.
  • Portabolsas ajustable para bolsas de recolección de diferentes tamaños.
Especificaciones
Tipo de producto Sweeper con espátula limpiacristales y recogedor
Para utilizar con (aplicación) Para barrer vidrios rotos, para los recogedores del vestíbulo y alisar pisos donde la suciedad pueda estar seca o húmeda.
Para utilizar con (equipo) Limpieza