Learn More
Vileda Professional™ Carro preparado CE
Código de producto. 17872486
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17872486 Gris cada uno
1 options
Código de producto. 17872486 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 143774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4175.00€
    3704.28€ / paquete de 1
    Ahorro 470.72€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Diseñado y desarrollado para su uso en entornos controlados donde se necesita el máximo control de la contaminación.
Los carros son de acero inoxidable electropulido con conexiones herméticas y soldaduras suaves. Esto garantiza un excelente control biológico y al mismo tiempo es fácil de limpiar y totalmente esterilizable en autoclave. Los carros ofrecen amplio espacio para todos los utensilios necesarios para una limpieza eficaz y son totalmente personalizables para satisfacer sus necesidades exactas.
  • Dos soportes de acero inoxidable para mangos de trapeador
  • Barra de soporte para escurridor Duo Press o tamiz Dip-N-Go, placa de soporte y escurridores industriales de uso común
  • Los soportes de marco permiten almacenar trapeadores de varios tamaños
  • Estación de trabajo de primera categoría
  • Área de almacenamiento para caja de trapeador preparada o balde alargado de 25L
  • Porta bolsas de basura de 70L para desechar fregonas usadas
  • Ruedas para salas blancas extremadamente silenciosas y esterilizables en autoclave
  • Electropulido para una superficie libre de contaminación.
  • Sistema codificado por colores dentro de cajas, cubos y asas. 
Especificaciones
Tipo de producto Carro preparado para CE
Material Acero inoxidable, electropulido
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gris
Dimensiones 77 x 71 x 95 cm (30 x 28 x 37 in)
Para utilizar con (aplicación) Para entornos controlados (ISO 5, LAR, Producción, Laboratorio)
Incluye Cuatro ruedas (2 con frenos), soporte para bolsas de basura, 2 soportes para mopa plana