Learn More
Labconco™ FreeZone™ Liofilizador de sobremesa °de 2,5 L y 50 °C, modelo de 230 V
BIOPHARMA
Código de producto. 15732727 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Incluye:
Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Colector de acero inoxidable sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. tipo de tapón Incluye unitSize
15732727 Schuko Colector de acero inoxidable sin revestimiento cada uno
15752727 Schuko Colector de acero inoxidable con revestimiento de PTFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15732727 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 700201030
Includes
Colector de acero inoxidable
Requires
Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
FreeZone Secador por congelación de sobremesa de 2,5 L diseñado para liofilizar cargas de muestras ligeras. Diseño compacto ideal para laboratorios con espacio limitado. Lyo-Works™ El sistema operativo proporciona flexibilidad y comodidad en una pantalla táctil fácil de usar. Proteja las muestras con notificación remota y registro de datos.
Los liofilizadores de sobremesa FreeZone de 2,5 l están diseñados para la liofilización de cargas de muestras ligeras.El diseño compacto es perfecto para laboratorios con limitaciones de suelo disponible.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Las muestras están protegidas mediante notificación remota y registro de datos.
  • Bobina de colector vertical de acero inoxidable con capacidad para 2,5 litros de hielo antes de descongelar
  • -50° El colector C es adecuado para muestras acuosas.
  • Las características incluyen descongelación por gas caliente, montaje lateral USB Puerto y conexión Ethernet montada en la parte trasera
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • Lyo-Works El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío.
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 in)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Opcional End-Zone™ Detección del punto final para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • FreeZone Las características exclusivas protegen su bomba de vacío contra daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento.
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98 litros/minuto, un accesorio de secado y material de vidrio liofilizado (si no se trata de liofilización a granel) (no incluido).
Compliance
Todos los modelos cumplen con la norma UL 61010-1 (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 2,5 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -58 °F
Material Acero
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye Colector de acero inoxidable sin revestimiento
Fondo (imperial) 19,2 in
Fondo (métrico) 48,76 cm
Anchura (imperial) 14,5 in
Anchura (métrico) 36,83 cm
Altura (imperial) 16,9 in
Altura (métrico) 42,92 cm
Amperaje 7 A
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz
Peso con embalaje (métrico) 48,53 kg