Learn More
Labconco™ FreeZone™ Liofilizadores de consola de °18 l y 50 °C con válvula de purga
BIOPHARMA
Código de producto. 15702787 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Incluye:
Colector con revestimiento de PTFE, válvula de purga
Colector de acero inoxidable, válvula de purga
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. tipo de tapón Incluye unitSize
15702787 Schuko Colector de acero inoxidable, válvula de purga cada uno
15762787 Schuko Colector con revestimiento de PTFE, válvula de purga cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15702787 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 701811130
Includes
Colector de acero inoxidable, válvula de purga
Requires
Accesorios de secado, bomba de vacío, instrumental de vidrio, adaptadores
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 18 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
Los liofilizadores de consola FreeZone™ de 18 l están diseñados para liofilizar cargas de muestras de moderadas a grandes o numerosos lotes de contenedores pequeños.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
  • El serpentín colector vertical de acero inoxidable contiene 18 litros de hielo antes de descongelarse.
  • El °colector de -50 C es adecuado para muestras acuosas
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • Las características incluyen descongelación por gas caliente, montaje lateral USB Puerto y conexión Ethernet montada en la parte trasera. La consola proporciona espacio interior para la bomba de vacío y acomoda la FreeZone™ Secador de bandeja de tapón (la bomba y el secador de bandeja se venden por separado)
  • Lyo-Works El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío.
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 in)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Opcional End-Zone™ Detección del punto final para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
  • FreeZone™ Las características exclusivas protegen su bomba de vacío contra daños costosos: Una válvula de interrupción de vacío introduce aire en el sistema cuando la alimentación al liofilizador o a la bomba de vacío se corta durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento.
  • Incluye una válvula de purga para aislar la bomba de vacío del liofilizador
  • Otras opciones incluyen: Mini cámara de secado al vacío de acero inoxidable incorporada con control a +60 °C
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 98L/min, accesorio de secado y cristalería liofilizada (si no se trata de liofilización a granel) (no incluidos).
Compliance
Todos los modelos cumplen con la norma UL 61010-1 (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 18 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 0
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Intervalo de temperatura (imperial) -58 °F
Material Acero
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye Colector de acero inoxidable, válvula de purga
Fondo (imperial) 29,6 in
Fondo (métrico) 75,1 cm
Anchura (imperial) 31,8 in
Anchura (métrico) 80,7 cm
Altura (imperial) 36,6 in
Altura (métrico) 92,9 cm
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz
Peso con embalaje (imperial) 290 lb
Peso con embalaje (métrico) 131,54 kg