Learn More
Labconco™ FreeZone™ Liofilizadores de consola °de 12 l y 50 °C con bandeja de tope, modelos de 230 V
BIOPHARMA
Código de producto. 15702777 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
Schuko
Material:
Cámara colectora con revestimiento de PTFE
Cámara colectora de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. tipo de tapón Material unitSize
15702777 Schuko Cámara colectora de acero inoxidable cada uno
15742777 Schuko Cámara colectora con revestimiento de PTFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15702777 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 701221030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Colector de acero inoxidable, secador de bandeja con taponado
Requires
Bomba de vacío
Los liofilizadores de consola FreeZone de 12 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales o frascos de suero al vacío. El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil. Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
Los liofilizadores de consola FreeZone de 12 l con secador de bandeja con taponado están diseñados para liofilizar cargas moderadas a grandes y taponar viales o frascos de suero al vacío.El nuevo sistema operativo Lyo-Works™, flexible y cómodo, es fácil de usar y cuenta con una pantalla táctil.Sus muestras están protegidas con notificación remota y registro de datos.
  • El serpentín colector vertical de acero inoxidable contiene 12 litros de hielo antes de descongelarse.
  • -50° El colector C es adecuado para muestras acuosas.
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • La bobina interna maximiza la eficacia de captura de vapor
  • Los colectores opcionales con revestimiento de PTFE soportan compuestos corrosivos
  • Lyo-Works El sistema operativo proporciona una visualización en tiempo real de la temperatura del colector y el nivel de vacío.
  • Pantalla táctil a todo color de 127 mm (5 in)
  • Programación flexible y control de accesorios de secado opcionales
  • Opcional End-Zone™ Detección del punto final para la liofilización en matraz
  • El registro de datos con un solo toque y la pantalla proporcionan información para maximizar la calidad de la muestra y minimizar el tiempo de procesamiento
  • Los ajustes personalizables incluyen idioma, zona horaria, temperatura y vacío
  • Las alertas y la respuesta de los parámetros de funcionamiento actuales se pueden enviar automáticamente a direcciones de correo electrónico introducidas por el usuario
  • La ventana de visualización frontal facilita la supervisión del aceite de la bomba de vacío
  • FreeZone Las características exclusivas protegen su bomba de vacío de daños costosos
  • La válvula de ruptura de vacío purga aire en el sistema cuando se corta la energía del liofilizador o de la bomba de vacío durante más de 5 minutos. Un sensor de humedad evita la refrigeración o el inicio del vacío cuando se detecta humedad en la línea de drenaje. La bomba de vacío se apaga automáticamente cuando hay una fuga en el arranque inicial o durante el funcionamiento
  • Cuenta con descongelación por gas caliente, montaje lateral. USB Puerto y conexión Ethernet montada en la parte trasera
  • La consola proporciona espacio interior para la bomba de vacío (se vende por separado)
FreeZone El secador de bandeja con tapón proporciona un control preciso y flexibilidad de programa para un rendimiento constante.
  • Tres de 16,5 x 12 in con temperatura controlada (±1 °C), los estantes ajustables con sensores de temperatura de muestra proporcionan hasta 594 pulgadas cuadradas de espacio en los estantes
  • El fluido circulante en los estantes varía entre -40 y +40 °C
  • Sistema de refrigeración sin HCFC/CFC respetuoso con el medio ambiente
  • El mecanismo neumático integrado tapona los recipientes en los tres estantes
  • 1,9 cm (1 x 8 in) El puerto de relleno OD introduce gas inerte en la cámara, protegiendo las muestras de la humedad atmosférica y los contaminantes.
Se requiere una bomba de vacío con un desplazamiento de al menos 163 L/min y cristalería liofilizada (si no se trata de liofilización a granel) (no incluida).
Compliance
Todos los modelos cumplen con la norma UL 61010-1 (modelos de 60 Hz), CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 (modelos de 60 Hz) y la marca de conformidad CE (modelos de 230 V, 50 Hz).
Garantía
Un año
Especificaciones
Tipo Liofilizador
Capacidad (métrico) 12 l (antes de descongelar)
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) -50 °C
Intervalo de temperatura (imperial) de -58 °C
Material Cámara colectora de acero inoxidable
Certificaciones/conformidad UL, CAN/CSA, CE
Incluye Colector de acero inoxidable, secador de bandeja de taponamiento
Fondo (imperial) 29,6 in
Fondo (métrico) 75,1 cm
Anchura (imperial) 32,4 in
Anchura (métrico) 82,2 cm
Altura (imperial) 63,7 in
Altura (métrico) 161,7 cm
tipo de tapón Schuko
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (imperial) 698 lb
Peso con embalaje (métrico) 316,6 kg