Learn More
Hanna Instruments™ Kit de pruebas de cloro libre
Código de producto. 10115123
Change view
Click to view available options
temp:
De 0 a 2,5 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
10115123 De 0 a 2,5 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 10115123 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI3831F
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
temp De 0 a 2,5 mg/l
Método de prueba DPD
Tipo Kit de pruebas de cloro libre
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1 SET CHLORINE TEST KIT TOTAL
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric aicd, N,N-diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, sodium hydroxide