Learn More
FRAX486, MedChemExpress
Código de producto. 16476796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476796 100 mg 100 miligramos
16442707 50 mg 50 miligramos
16436618 10 mg 10 miligramos
16419187 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15542B
MedChemExpress FRAX486 is a p21-activated kinase (PAK) inhibitor with IC50s of 14, 33 and 39 nM for PAK1, PAK2 and PAK3, respectively.
FRAX486 is a p21-activated kinase (PAK) inhibitor with IC50s of 14, 33 and 39 nM for PAK1, PAK2 and PAK3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material FRAX486
CAS 1232030-35-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H23Cl2FN6O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 21.2 mg/mL (41.29 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES FC1=CC(NC2=NC=C3C(N(CC)C(C(C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)=C3)=O)=N2)=CC=C1N5CCNCC5
Peso molecular (g/mol) 513.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 513.39
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease