Learn More
Frataxin, Mouse anti-Human, Clone: FXN/2124, Novus Biologicals™
Código de producto. 18283328 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18283328 20 μg 20 microgramos
18202166 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18283328 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP27980220UG
Mouse Monoclonal Antibody
Frataxin Monoclonal specifically detects Frataxin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Frataxin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Clasificación Monoclonal
Clon FXN/2124
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry 1-2 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml, Protein Array
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
N.º de referencia del gen Q16595
Alias de gen CyaY, EC 1.16.3.1, FA, FARRmitochondrial, frataxin, Friedreich ataxia, Friedreich ataxia protein, Fxn, X25MGC57199
Símbolos de los genes FXN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Frataxin protein (around aa 57-210) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Diabetes Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2395
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ