Learn More
Invitrogen™ Human FRAP1 (mTOR), GST Tag Recombinant Protein
Descripción
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Recombinant, Catalytic Assay Entry: Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic System Compatibility: LanthaScreen™ Antibody, LanthaScreen™ Substrate, Z'-LYTE™.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P42345 |
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | 50mM tris with 150mM NaCl, 2mM DTT, 0.1% polysorbate 20, 50% glycerol, 0.5mM EDTA and no preservative; pH 7.5 |
| ID de gen (Entrez) | 2475 |
| Peso molecular | 163.9 kDa |
| Nombre | Human FRAP1 (mTOR), GST Tag |
| Intervalo de pH | 7.5 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.