Learn More
Thermo Scientific™ Bastidores y tapas para módulos estándar para inmunoanálisis, bastidor Nunc
BIOPHARMA
Código de producto. 10684022
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de producto:
Marco
Marcos y tapones
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 180
paquete de 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
10684022 Transparente Estéril Marco 120 PCS
10224551 Transparente No estéril Marco paquete de 180
10524811 Blanco No estéril Marcos y tapones paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10684022 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 430805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.00€
    160.00€ / paquete de 120
    Ahorro 13.00€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Añadir a la cesta
Introduzca y extraiga fácilmente las placas de tiras con módulos sólidos mediante estos marcos y tapones para módulos estándar para inmunoanálisis.
Introduzca y extraiga fácilmente las placas de tiras con módulos sólidos mediante los marcos y las tapas para módulos estándar para inmunoanálisis Thermo Scientific™.
  • Polietileno, marco apilable con marcas de orientación de la tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de tiras
matriz, red, conjunto 1 x 8
Envase 2 paq.
Color Transparente
Tipo de producto Marco
Material Polietileno
N.° de pocillos 8
Esterilidad Estéril
N.º por caja 120
N.° por paquete 2
Compatibilidad de placas Módulos estándar para inmunoensayos
Cantidad 120/caja