Learn More
Thermo Scientific™ Bastidores y tapas para módulos estándar para inmunoanálisis, bastidor Nunc
BIOPHARMA
Código de producto. 10524811
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tipo de producto:
Marco
Marcos y tapones
Tamaño de la unidad:
120 PCS
paquete de 180
paquete de 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
10524811 Blanco No estéril Marcos y tapones paquete de 60
10224551 Transparente No estéril Marco paquete de 180
10684022 Transparente Estéril Marco 120 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10524811 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 460348
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Introduzca y extraiga fácilmente las placas de tiras con módulos sólidos mediante estos marcos y tapones para módulos estándar para inmunoanálisis.
Introduzca y extraiga fácilmente las placas de tiras con módulos sólidos mediante los marcos y las tapas para módulos estándar para inmunoanálisis Thermo Scientific™.
  • Polietileno, marco apilable con marcas de orientación de la tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Marcos y tapones
Para utilizar con (equipo) Nunc Modules
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
N.º por caja 60
N.° por paquete 5
Compatibilidad de placas Módulos estándar para inmunoensayos
Cantidad 60/caja