Learn More
Eppendorf™ Marco para sobremesa
Código de producto. 10324271 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Todos los termocicladores con formato de bloque de 0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10324271 Todos los termocicladores con formato de bloque de 0,2 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 10324271 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030124243
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Una protección contra la contaminación en el borde delantero de la tapa impide el contacto accidental con la superficie interior de la tapa durante la apertura, lo que elimina un grave riesgo de contaminación
Una protección contra la contaminación en el borde delantero de la tapa impide el contacto accidental con la superficie interior de la tapa durante la apertura, lo que elimina un grave riesgo de contaminación. La bisagra especial de la tapa permite que la tapa encaje en una posición fija de aproximadamente 90° después de abrir el tubo de ensayo.
  • Se puede utilizar con todos los termocicladores con formatos de bloque de 0,2 ml
  • Protección contra contaminación en la tapa
  • Bisagra especial para posición de tapa fija
  • Gran transparencia
  • PCR certificado* limpio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Todos los termocicladores con formato de bloque de 0,2 ml